Learn More
Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
4 x 0,2 ml
Enthält:
Aerosol-Rotordeckel
Deckel aus Polypropylen
Max. Geschwindigkeit:
14.680 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Auswahl aus vier unterschiedlichen Rotoren
- Standardrotor kann Röhrchen für 1.5 ml/2.0 ml aufnehmen
- PCR*-Streifen und Kits/Zentrifugiersäulen können im zugehörigen Rotor zentrifugiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Festwinkelrotor |
| Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 14.680 U/min |
| Enthält | Aerosol-Rotordeckel |