Learn More
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium
Hält kleine Proben während des Transports. Nickel Electro™ Sezierschale aus Aluminium ist nützlich für die Arbeit mit und den Transport von kleinen Proben.
40.00 € - 53.75 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Aluminium |
Produktlinie | Sezierschale |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12780026
|
Nickel Electro™
626 |
55 mm | 260 mm | 0,2 kg | 360 mm |
41.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12770026
|
Nickel Electro™
625 |
50 mm | 310 mm | 0,2 kg | 200 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12790026
|
Nickel Electro™
629 |
50 mm | 450 mm | 0,7 kg | 30 mm |
53.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Aluminium
- Flachform
- Einteiliges Pressteil
- Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Spezifikation
Ja | |
Aluminium | |
Sezierschale | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium