Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumschale, flacher Boden und gerade Seiten
Artikelnummer. 11329107
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
76 mm
90 mm
126 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
2/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11329107
Marke: Thermo Scientific Chemicals 039069.UD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Dish
Anzahl pro Packung 6/Packung
Höhe (metrisch) 12,5 mm
Durchmesser (metrisch) 51 mm