Learn More
Thermo Scientific™ Aluminiumschale und -abdeckung, flache Unterseite und gerade Seiten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323468
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Höhe (metrisch):
12,5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
Anzahl pro Packung:
2/Karton
6/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11323468
Marke: Thermo Scientific™ 039079.UD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Material Aluminium
Form Flacher Boden und gerade Seiten
Typ Dish and Cover
Anzahl pro Packung 6/Packung
Höhe (metrisch) 44 mm
Durchmesser (metrisch) 63 mm