Learn More
Aluminium-Kupfer-Kugeln, Legierung 2017, 19.0 mm (0.75 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Copper spheres, Alloy 2017 |
| Namenshinweis | 19.0mm (0.75 in.) dia. |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt% |
| Menge | 1 Pc. |
| Geruch | Geruchsneutral |
| MDL-Nummer | MFCD00213972 |