Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324609
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324609
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11324609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11892.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Aluminiumchlorid wird als Katalysator für Friedel-Crafts-Acylierung und Alkylierung aromatischer Verbindungen verwendet. Es ist eine der am häufigsten verwendeten Lewis-Säuren für eine Vielzahl von organischen Transformationen. Sie katalysiert die En-Reaktion, Polymerisierung und Isomerisierung. Es kann beispielsweise für die Synthese von Ethylbenzol verwendet werden, das eine Vorstufe für die Herstellung von Polystyrol ist. Es kann zur Herstellung von Dodecylbenzol, einem wichtigen Zwischenprodukt für Detergenzien, verwendet werden. Es ist nützlich bei der Herstellung von Anthroquinon, der Vorstufe für Farbstoffe. Es wird in der Synthese von Bis-(Aren)-Metallkomplexen durch Fischer-Hafner-Synthese verwendet. Die Gattermann-Koch-Reaktion verwendet Aluminiumchlorid zur Einführung der Formylgruppe in aromatische Ringe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure und Ethanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser unter Wärmefreisetzung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
pH 2.4
Physikalische Form granular
Menge 250 g
UN-Nummer UN1726
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 99%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberA11892.0I,A11892.0B,A11892.30
ChargennummerM29L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA11892.0I,A11892.0B,A11892.30
Chargennummer10250670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11892.0B,A11892.30
Chargennummer10252070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog NumberA11892.0B,A11892.30
ChargennummerT22K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberA11892.0B,A11892.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum chloride
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >