Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium
Artikelnummer. p-8005443
Click to view available options
Länge (metrisch):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10524651
Marke: Bochem™ 8819
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Aluminium. Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium sind in vielen Größen lieferbar.
  • Chemikalienschaufel
  • Bestehend aus Aluminium
  • In vielen Größen lieferbar
Spezifikation
Menge Je 1
Kapazität (metrisch) 160 mL
Produkttyp Spatel
Außendurchmesser (metrisch) 37 mm
Material Aluminium
Länge (metrisch) 210 mm