Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium
Click to view available options
Länge (metrisch):
135 mm
185 mm
210 mm
430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemikalienschaufel
- Bestehend aus Aluminium
- In vielen Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Kapazität (metrisch) | 90 ml |
| Produkttyp | Spatel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Material | Aluminium |
| Länge (metrisch) | 185 mm |