Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel aus Aluminium
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium – sind eine perfekte Ergänzung für Ihre Laborwerkzeuge.
Marke: Bochem™ 8822
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19700kg
Beschreibung
- Leicht
- Aluminium
- Gesamtlänge für Schaufel mit Stiel
Spezifikation
Spatel | |
Aluminium | |
480 mL | |
310 mm |