Learn More
Bochem™ Chemikalienschaufel aus Aluminium
Bochem™ Chemikalienschaufeln aus Aluminium – sind eine perfekte Ergänzung für Ihre Laborwerkzeuge.
Marke: Bochem™ 8828
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Leicht
- Aluminium
- Gesamtlänge für Schaufel mit Stiel
Spezifikation
Spatel | |
Aluminium | |
90 ml | |
285 mm |