Learn More
Haldenwanger™ Zylindrische Tiegel aus Aluminiumkeramik mit flachem Boden
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/5
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048660
  • 153.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit ebenem Boden. Bis ca. 1700°C einsetzbar, Al2O3-Gehalt 99,7%.
Volumen: 30mL
φ/H: 35/50mm
φ Innen: 30mm
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium-Keramik
110mL
Tiegel
Zylindrisch