Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegelform aus Aluminium und Keramik
Artikelnummer. 10383621
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10mL
25mL
40mL
60mL
80mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10383621
Marke: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Tiegel eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegel aus Aluminium und Keramik sind beständig gegen eine Vielzahl an Säuren und Basen.
  • Konische, flache Formtiegel
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
Spezifikation
Material Aluminium-Keramik
Kapazität (metrisch) 25mL
Product Type Tiegel
Form Konisch