Learn More
Aluminiumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011113.59
Beschreibung
Alkylierung, Bromierung und Isomerisierungskatalysator in der organischen Synthese. Aluminium-Bromid wirkt als starke Lewis-Säure und wird in Lewis-säurehaltigen Reaktionen wie Epoxid-Ringöffnungen verwendet. Es wird als Katalysator für die Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion verwendet. Es findet auch Anwendung in der Bromierung und Isomerisierungsreaktionen in der organischen Synthese. Es wird zudem in der Polymerisationsreaktion zur Herstellung von Poly(o-Xylol) aus Benzocyclobuten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungs-, Bromierungs- und Isomerisierungskatalysator in der organischen SyntheseSpezifikation
265°C | |
7727-15-3 | |
5 x 100 g | |
Aluminum tribromide; |
97.5°C | |
Fest | |
AlBr{3} | |
98% |