Learn More
Aluminiumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Alkylierung, Bromierung und Isomerisierungskatalysator in der organischen Synthese. Aluminium-Bromid wirkt als starke Lewis-Säure und wird in Lewis-säurehaltigen Reaktionen wie Epoxid-Ringöffnungen verwendet. Es wird als Katalysator für die Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion verwendet. Es findet auch Anwendung in der Bromierung und Isomerisierungsreaktionen in der organischen Synthese. Es wird zudem in der Polymerisationsreaktion zur Herstellung von Poly(o-Xylol) aus Benzocyclobuten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 265°C |
Chemischer Name oder Material | Aluminum bromide |
Schmelzpunkt | 97.5°C |
Farbe | Orange bis Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone. |
Formelmasse | 266.71 |
Geruch | Pungent |