Learn More
Buerkle™ Aluminium-Transportflasche mit UN-Zulassung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Beschreibung
ulliReines Aluminium (Material AL 99.5)/liliMit Ösen, versiegelbar|/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 140 mm |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport, geeignet für Lebensmittel |
Enthält | Ösen, FKM/Viton-Dichtung |
Material | Aluminium |
Zertifizierung/Konformität | UN 1B1/x/250 |
Form | Rund |