Learn More
Buerkle™ Aluminium-Flasche mit UN-Zulassung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
Beschreibung
ulliReines Aluminium (Material AL 99.5)/liliMit Ösen, versiegelbar|/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 125 mL |
Enthält | Ösen, versiegelbar |
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Zertifizierung/Konformität | UN 1B1/x/250 |
Produkttyp | Flasche |
Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |