Learn More
Nickel Electro™ Becken mit Deckel aus Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 mL
45 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit
- Flaches, unteres Aluminiumbecken mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 45 mL |
| Material | Aluminium |
| Typ | Abdampfschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit |
| Höhe (metrisch) | 14 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |