Learn More
Nickel Electro™ Becken mit Deckel aus Aluminium
Diese aus langlebigem Aluminium gefertigten Nickel Electro™ Laborschalen mit Deckel eignen sich optimal für den Einsatz in Laborumgebungen.
Marke: Nickel Electro™ 649
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit
- Flaches, unteres Aluminiumbecken mit Deckel
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Schale | |
Deckel | |
35 mm |
13 mL | |
Rund | |
Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit | |
14 mm |