Learn More
Aurintricarbonsäure Triammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a potent inhibitor of ribonuclease and topoisomerase II by preventing the binding of the nucleic acid to the enzyme. It stimulates tyrosine phosphorylation processes including the Jak2/STAT5 pathway in NB2 lymphoma cells, ErbB4 in neuroblastoma cells, and MAP kinases, Shc proteins, phosphatidylinositide 3-kinase and phospholipase C in PC12 cells. Aurintricarboxylic acid inhibits apoptosis in many cell types.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein potenter Inhibitor von Ribonuklease und Topoisomerase II, indem es die Bindung der Nukleinsäure an das Enzym verhindert. Es stimuliert Tyrosinphosphorylierungsprozesse, einschließlich des Jak2/STAT5-Signalwegs in NB2-Lymphomzellen, ErbB4 in Neuroblastomzellen und MAP-Kinasen, SHC-Proteine, Phosphoinositid-3-Kinase und Phospholipase C in PC12-Zellen. Aurintricarbonsäure hemmt die Apoptose in vielen Zelltypen.
Löslichkeit
In Wasser löslich (800 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminon |
Schmelzpunkt | 220°C to 225°C (decomposition) |
Merck Index | 14,322 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(800g/L). |
Formelmasse | 473.44 |
Geruch | Geruchsneutral |
pH | 5.3 |
Menge | 250 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10183196 | Analysenzertifikat | 12/07/2022 | A15401.30,A15401.09,A15401.18 |
10185006 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15401.30,A15401.09,A15401.18 |
10183195 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15401.30,A15401.09,A15401.18 |
10176259 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15401.30,A15401.09,A15401.18 |
L30U024 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15401.30,A15401.09,A15401.18 |