Learn More
Aluminiumsulfat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10542601
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-01-3
Summenformel Al2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
MDL-Nummer MFCD00003423
InChI-Schlüssel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Strukturformel Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 342.13
Reinheit (%) 100.00%
Güte Spurenmetallbasis