Learn More
Aluminiumoxid, neutral, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571954 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
Artikelnummer. 10571954
Marke: Thermo Scientific Acros 366680025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-Nummer 1344-28-1, Abrasit, Abrarex, Abramax, Abramat, Alundum, Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Fasertonerde, Aloxit, 2,5 kg, 2980,0 °C, weiß, 3,97 g/ml, 215-691-6, max. 300 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2050.0°C
Namenshinweis Activated, Neutral, Brockmann I
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 3.97g/mL