Learn More
Bochem™ Laborheber aus Aluminium
Artikelnummer. p-8005442
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10313712
Marke: Bochem™ 11022
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • 30% mehr Höhe. Mit Stellrad.
  • 2 Ausführungen: 1) 18/10 Stahl, 2) Aluminium, grün EPOXI Pulver beschichtet
  • Stellfläche: 160/130mm
  • Höhe: 75 - 400mm
  • Last Dynamisch: 7kg
  • Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Material Aluminium, Edelstahl
Abmessungen (L x B) 160 x 130 mm
Länge (metrisch) Basis 160 mm
Breite (metrisch) 130 mm
Enthält Räder
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1