Learn More
Aluminiumchlorid, 99 %, reinst, wasserfrei, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum chloride |
Schmelzpunkt | 194.0°C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Granulate |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (Argentometry) |
Strukturformel | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Merck Index | 15, 333 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aluminium chloride
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, 99 %, reinst, wasserfrei, granuliert, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur