Learn More
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Abgerundeter, einfach zu bedienender, ergonomischer Knopf
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) entsprechen der DIN-Norm 12897
- Typ 1 (240 x 240 mm) mit Einstellrad mit manueller Bedienung
- Typ 2 (300 x 300 mm) hat eine Ratsche, die mit dem Einstellrad verbunden ist
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Eloxiertes Aluminium, Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 200 x 200 mm |
| Länge (metrisch) Basis | 200 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Enthält | Räder |
| Produkttyp | Laborjacke |
| Menge | Je 1 |