Learn More
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 10080911
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10080911
Marke: Bochem™ 11081
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gemäß DIN 12897-Normen hergestellt. Bochem™ Lab-Jack-Hebebühnen aus eloxiertem Aluminium verfügen über einen runden, einfach bedienbaren, ergonomischen Einstellknopf.
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Abgerundeter, einfach zu bedienender, ergonomischer Knopf
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) entsprechen der DIN-Norm 12897
  • Typ 1 (240 x 240 mm) mit Einstellrad mit manueller Bedienung
  • Typ 2 (300 x 300 mm) hat eine Ratsche, die mit dem Einstellrad verbunden ist
Spezifikation
Material Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
Abmessungen (L x B) 300 x 300 mm
Länge (metrisch) Basis 300 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Enthält Ratsche
Produkttyp Laborjacke
Menge Je 1