Learn More
Fisherbrand™ Träger aus Aluminiumlegierung
Ca. 13 mm Durchmesser.
3.60 € - 7.45 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10265394
|
Fisherbrand™
STH-710-030U |
100 mm |
3.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10133784
|
Fisherbrand™
STH-710-050X |
200 mm |
6.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10624055
|
Fisherbrand™
STH-710-070Y |
400 mm |
7.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In unterschiedlichen Längen erhältlich
- Ausgezeichnet geeignet für den Aufbau von Gerüsten im Labor
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
Stange |