Learn More
Aluminium, 99.5 %, Shot (2 bis 10 mm), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10688011
Aluminium, 99.5 %, Shot (2 bis 10 mm), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10688011
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10688011
Marke: Thermo Scientific Acros 300212500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Grau
Namenshinweis 99.5%
Schmelzpunkt 660.0°C
Siedepunkt 2327.0°C
Dichte 2.7000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Menge 250 g
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
IUPAC-Name Aluminium
Formelmasse 26.97
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Glasflasche
Form Shot
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number300210010,300212500,300210250
ChargennummerA0451188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number300210010,300212500
ChargennummerA0406465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number300210010,300212500,300210250
ChargennummerA0414005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number300210010,300212500,300210250
ChargennummerA0438551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number300210010,300212500,300210250
Name des Produkts
Aluminium, 99.5 %, Shot (2 bis 10 mm), Thermo Scientific Chemicals >