Learn More
Haldenwanger™ Alsint-Tiegel, Größe 0C, 15 ml konisch, hohe Form, 30/18 x 38 mm (o.Dm/u.Dm x H)
Alsint 99.7 Tiegel sind eine ausgezeichnete Wahl zur Verwendung unter extremen Verschleißbedingungen, in chemisch-technischen und elektrotechnischen Anwendungen und in der Hochtemperaturtechnologie.
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*C/0
Artikelnummer. 10758361
  • 53.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zu den Anwendungen gehören Kristallwachstum, Fusionsprozesse und Tempern
  • Hervorragend geeignet für Kugelmühlen-Mahlbecher, Mahlkugeln, Mundstücke, Wellenschutzhülsen
  • Hohe Feuerfestigkeit (Schmelzpunkt über 200 °C)
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Substanzen, sowohl bei Siedetemperatur als auch bei Raumtemperatur
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
15mL
38mm
Hohe Form
Aluminiumoxid
30/18mm
Alsint Schmelztiegel