Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR
Marke: Macherey-Nagel™ 818422
69.77 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
20er-Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
10 x 20 cm |
60 Å | |
Aluminiumblech | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumfolie SILGUR > Plattengröße:100 x 200mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur