Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SILGUR HPTLC-Kieselgelschichten mit Konzentrierungszone auf Glasplatten
Trennen Gemische mit Silikaschichten mit einer konzentrierenden Kieselguhr-Zone für HPTLC. Nano-SILGUR HPTLC Silikaschichten mit Konzentrationszone auf Glasplatten haben eine schmale Fraktionierung der Silikapartikel für eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit. Wählen Sie eine Fluoreszenzanzeige oder wählen Sie ohne.
238.00 €
Spezifikation
Material | Kieselgel 60 |
---|---|
Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
Porengröße | 60 Å |
Menge | 25er-Packung |
Typ | Glasplatten |
Produktcode | Marke | Fluoreszierender Indikator | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fluoreszierender Indikator | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10659961
|
Macherey-Nagel™
811032 |
Keine | 100 x 100 mm |
238.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10630922
|
Macherey-Nagel™
811042 |
Gehäuse UV254 | 100 x 100 mm |
238.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nano Silika 60
- Die schmale Fraktionierung der Silikapartikel ermöglicht schärfere Trennungen, kürzere Entwicklungszeiten, kürzere Migrationsabstände, weniger Proben und eine erhöhte Detektionsempfindlichkeit im Vergleich zu Standardsilika
- Erhältlich als Glasplatten mit oder ohne Fluoreszenzanzeige
- Hervorragende Trennleistung
- Einfaches und zuverlässiges Schneiden
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit
- Kieselguhrzone für schnelle Probenanwendung: Da Kieselguhr gegenüber einer großen Anzahl von Verbindungen vollständig inert ist, bilden die Proben immer ein schmales Band an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, unabhängig von Form, Größe oder Position der Punkte in der konzentrierenden Zone. Die Trennung erfolgt dann in der Silikaschicht.
Spezifikation
Kieselgel 60 | |
60 Å | |
Glasplatten | |
∼500 m2/g | |
100 x 100 mm |
2 bis 10 μm | |
25er-Packung | |
0.75 ml/g | |
0.20 mm |