Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen
Artikelnummer. p-8011984 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 75 mm
5 x 10 cm
50 x 200 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12876440
Marke: Macherey-Nagel™ 818233
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln und in rein wässrigen Eluenten. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Xtra SIL G Aluminiumplatten sind unmodifizierte Standard-Silikaschichten auf Aluminium für den Einsatz in TLC. Zeichnen sich durch hervorragende Benetzbarkeit und verbesserte Schnitteigenschaften aus.
ALUGRAM™ Xtra SIL G Aluminiumbleche verfügen über nicht modifizierte Silika 60-Schichten in Standardgütegrad ohne Fluoreszenzanzeige.
  • Hervorragende Benetzbarkeit für präzise Ergebnisse bei der Farbgebung, selbst bei 100 % wässrigen Nachweisreagenzien
  • Ausgezeichnete Trennungseffizienz und Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden durch ein optimiertes Bindemittelsystem, kein Abplatzen von Silika
  • Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln und beständig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien
  • Hochpolymeres Produkt ist auch in rein wässrigen Eluenten vollständig stabil
Spezifikation
Material Alugram Aluminiumplatten aus IUIn-modifizierten Schichten aus Silika 60
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60Å
Menge 25 Bögen
Typ Aluminiumblech
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.20 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm