Learn More
Macherey-Nagel™ ALUGRAM-Fertigfolien NANO SIL NH2/UV Format: 4 x 8 cm, (VE=50Stck.)
Für den Einsatz in der Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) entwickelt. Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ Aluminiumplatten enthalten aminomodifizierte Kieselgelschichten und einen Fluoreszenzindikator für kurzwelliges UV (254 nm).
Marke:  Macherey-Nagel™ 818182
230.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10174471
  • 338.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ Aluminiumbleche verfügen über Aminopropyl-modifizierte Nano-Silikaschichten mit einem Fluoreszenzindikator für die Hochleistungschromatographie (HPTLC).
  • Säurebeständiges Produkt mit blassblauer Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
  • UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Hintergrund
  • Reihenfolge der Polarität: Silika > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Die Schichten können sowohl mit reinem Wasser als auch mit organischen Lösungsmitteln gleichmäßig gut benetzt werden
  • Empfohlene Anwendung: Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, Nukleotide und Pestizide
  • Stabil bei pH 2 bis 8; Kohlenstoffgehalt 3.5 %
Spezifikation
Spezifikation
ALUGRAM Aluminiumplatten mit aminomodifizierten Nano-Silikaschichten
60 Å
HPTLC-Platte
Vitamine, Zucker, Steroide, Purinderivate, Xanthine, Phenole, Nukleotide und Pestizide
∼500 m2/g
40 x 80 mm
2 bis 10 μm
50er-Packung
UV254
0.75 ml/g
0.15 mm