Learn More
Alprostadil, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18722534
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Prostaglandin. Vasodilator and antiplatelet agent in vivo
Prostaglandin with some selectivity for EP3 and EP4 receptors (Ki values are 1.1, 2.1, 36, 10 and 33 nM for mouse EP3, EP4, EP1, EP2 and IP receptors respectively). Inhibits platelet aggregation and is a vasodilator in vivo.
Chemische Identifikatoren
CAS 745-65-3
Summenformel C20H34O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.487
InChI-Schlüssel GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Synonym alprostadil, prostaglandin e1, pge1, muse, alprostadilum, prostavasin, topiglan, vasaprostan, femprox, edex
PubChem CID 5280723
ChEBI CHEBI:15544
IUPAC-Name 7-[(1 R,2 R,3 R)-3 -Hydroxy-2 -[(E,3 S)-3 -hydroxyoct-1 -enyl]-5 -Oxocyclopentyl]heptanoic-Säure
SMILES CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alprostadil
Menge 10 mg
Formelmasse 354.49
Reinheit (%) >98%