Learn More
Texwipe™ AlphaWipe™ Wischtücher aus Polyester
Artikelnummer. p-210300 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Verpackungsmenge:
150/Packung
150/Packung (Großpackung)
300/Packung
75/Packung
Packungsgröße:
150 Stück
300 Stück
75 Stück
Artikelnummer. 12363755
Marke: Texwipe™ TX1004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6
  • Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Schwerer Allzweck-Wischer für Oberflächenreinigung und Auslaufschutz
  • Hohe Saugleistung, gute Abriebfestigkeit und geringe Mengen lösbarer Partikel
  • Effektiv für saubere Arbeitsflächen und für die Verpackung empfindlicher Teile
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Gewaschen und in Reinräumen verpackt in lösungsmittelsicherer Bag-Within-A-Bag™-Reinraumverpackung. Basisgewicht: 163 g/m2.
Spezifikation
Produkttyp AlphaWipe™ Trockenwischtücher
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,16 cm
Material Endlosfasern Polyester
Flächengewicht 158
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Farbe Weiß
Bauweise Doppelt gestrickt
Kanten Gewaschener Schnitt
Abmessungen (L x B) 4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte
Verpackungsmenge 300/Packung