Learn More
Texwipe™ AlphaWipe™ Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6
Marke: Texwipe™ TX1004
134.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 und 6
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Schwerer Allzweck-Wischer für Oberflächenreinigung und Auslaufschutz
- Hohe Saugleistung, gute Abriebfestigkeit und geringe Mengen lösbarer Partikel
- Effektiv für saubere Arbeitsflächen und für die Verpackung empfindlicher Teile
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Gewaschen und in Reinräumen verpackt in lösungsmittelsicherer Bag-Within-A-Bag™-Reinraumverpackung. Basisgewicht: 163 g/m2.
Spezifikation
AlphaWipe™ Trockenwischtücher | |
10,2 cm | |
10,16 cm | |
158 | |
Weiß | |
Gewaschener Schnitt | |
Ideal zum allgemeinen Abwischen, zur Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, zum Reinigen und Polieren Edelstahl, Schutzabdeckung für Teile und Produkte |
4 in. | |
4 in. | |
Endlosfasern Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Doppelt gestrickt | |
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) | |
300/Packung |