Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Chemikalienbeständige Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Geringere Risiken: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 Chemikalienhandschuhe sind unflockig, was das Risiko einer Verunreinigung durch Flusen verringert
- Erhöhter Tragekomfort: Die 15 mil/0,38 mm dicke Nitrilhandfläche dieser AlphaTec™-Handschuhe garantiert ein angenehmes Tastgefühl.
- Spezieller Schutz: Ihre hochleistungsfähige Nitrilmischung gewährleistet außerdem chemische Beständigkeit nach EN 374 Typ A.
- Verbesserte Haltbarkeit: Die gleiche Nitrilmischung erhöht die Haltbarkeit und bietet Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Stufe 4.
- Echte Vielseitigkeit: AlphaTec™ Solvex™ 37-155 Industriehandschuhe sind für nasse und trockene Bedingungen geeignet und entsprechen den Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 für die Handhabung von Lebensmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, REACH-konform |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Industriell |
| Farbe | Grün |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Mehr anzeigen |