Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 215 Schürze mit Ärmeln
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
2 Extragroß
3 Extragroß
4 Extragroß
Beschreibung
- Klettverschluss im Genick
- Bindeband in der Taille
- Doppelmanschette mit gestricktem Material
- Innenmanschette
- Verschweißte und verklebte Nähte
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
Farbe | Grün |
Verschlusstyp | Haken und Schlaufe, Taillenbänder |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Doppeltes Innengewebe |
Latexfrei | Ja |
Anzahl Taschen | Keine |
Widerstand | Abrasiv, Antistatisch, Chemisch, Durch Blut übertragbarer Krankheitserreger, Säure |
Zertifizierung/Konformität | EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN 14126: 2003, Typen PB(3)-B, PB (4)-B |