Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 212 Schürze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Grün, Einheitsgröße
Beschreibung
- Bindeband in der Taille
- 100 cm langer Bandverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Schürze |
Größe | Universal |
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl Taschen | Keine |
Widerstand | Abrasiv, Antistatisch, Chemisch, Durch Blut übertragbarer Krankheitserreger, Säure |
Zertifizierung/Konformität | EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN 14126: 2003, Typen PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995 |
Länge (metrisch) | 100 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modell 212 Schürze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur