Learn More
Ansell AlphaTec™ ESD Gloves 58-001 Artikelnummer.: 17864901
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell AlphaTec™ ESD Gloves 58-001
Artikelnummer. 17864901 Alle ansehen Ansell Produkte
7
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17864901
Marke: Ansell 58001070
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 58-001 ESD - The ideal solution to mitigate static buildup when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Unique Nitrile and Carbon formulation consistently dissipates static across the surface and through the glove ensuring consistent passing of EN 1149 and EN 16350
  • High performance
  • Nitrile compound offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or Neoprene gloves
  • Reverse lozenge palm finish for improved dry/wet grip
  • Foldable cuff gutter to prevent dripping on the forearm
  • Antistatic flocking layer for ease of donning/doffing and moisture management
  • For Assembly and inspection of components, Oil, fluids and filter change, Plating, coating, sealing, painting, Handling incoming goods, Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process, Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industriell
Coating Material Nitril
Farbe Green
Cut Resistance Rating ANSI A1
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Beidhändig
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Glove
Größe 7
Sterilität Unsteril
Modell Anti-static, AlphaTec™ 58-001 ESD
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AJKLOPT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mitigate static buildup
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Lozenge
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie 58-001
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ ESD Gloves 58-001 >