Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15506244
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Das doppelschichtige System zur Durchbrucherkennung besticht durch sein einzigartiges weißes Material auf schwarzer Einlage. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe gewährleisten erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen.
Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, weißem, von der FDA zugelassenem Material mit schwarzer Innenbeschichtung zur Erkennung von Bruchsicherheitsverletzungen.
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Hochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Größe 11
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (metrisch) 0,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Anschlussgröße (metrisch) 203 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
Serie 85-600
Länge (metrisch) 800 mm