Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530W aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
- Für Innenanwendungen
- Einlage aus Nylon
- Stulpe
- Meergrüne Grundstruktur mit anthrazitgrauer Tauchfarbe
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.037 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.95 mm |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Mehr anzeigen |