Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Die Beschichtung aus Nitril-Polymer reduziert den Kontakt von Chemikalien mit der Haut
- Für Innenanwendungen
- Einlage aus Nylon
- Stulpe
- Meergrüne Schale mit anthrazitgrauer Tauchbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün, Grau |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 10 |
Modell | 58-535W |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Nylon |
Auskleidung | Weißes Nylon |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 58-530B aus Nitril, meergrün und anthrazitgrau getunkt >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur