Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Artikelnummer. 30243940 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 30243940
Marke: Ansell™ 53002070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Beschreibung AlphaTec 53-002 the revolutionary glove that redefines chemical protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Anwendungen Laboratory
Farbe Black
Latex Free Yes
Material Neoprene
Produkttyp Neoprene Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 17 mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Grip Design Raised Diamond
Auskleidung Unlined
Modell 53-002
Länge (angloamerikanisch) 14 in
Länge (metrisch) 350 mm