Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 5000 Ultrasonically Welded and Taped
Artikelnummer. 17170905
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
XL
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17170905
Marke: Ansell™ OR50T0019807
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 5000 Ultrasonically welded and taped made of highly visible innovative material is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
Made of highly visible innovative material is strong, durable and suitable for workers in extremely hazardous areas, including HAZMAT response teams.
  • Outstanding permeation performance to numerous organic and inorganic chemicals, biological hazards and chemical warfare agents
  • Exceptional barrier protection, providing andgt;480 minutes breakthrough time against 14 of 15 chemicals listed in EN ISO 6529
  • Highly visible bright orange colour for improved worker safety
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems
  • Multi-layer barrier material which is lightweight, yet strong and durable
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 3X-Large
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Orange
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Elastic
Flaschenhalstyp Kragen
Hood Type Standard
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Partikel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre, Unerwartete Leckagen oder Freisetzung von Flüssigkeiten oder sonstige Freisetzungen