Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex ChemTek™ 38-612)
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Die AlphaTec™ 38-612Produktreihe bietet gute Beständigkeit gegen aggressivste Chemikalien – ohne Beeinträchtigung der Fingerfertigkeit oder des Tragekomforts.
- AlphaTec™ 38-612 bietet Schutz vor aliphatischen, halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie konzentrierten Mineralsäuren.
- AlphaTec™38-612 Handschuhe sind sehr flexibel und bieten volle Bewegungsfreiheit für die Finger. Das Design sorgt für höchsten Tragekomfort – dank einer natürlich geschwungenen, ergonomischen Form und einem weichen Tragegefühl – zudem ermöglichen sie einfaches Anziehen und gute Griffigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 1 |
| Chlorinated | No |
| Schnittstil | Mit Beads |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Viton/Butyl-Polymer |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butylpolymer |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Mehr anzeigen |