Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Hoher Schutz vor Gasen, insbesondere Ozon
- Verlängerte Bündchen mit Rollrand für zusätzlichen Schutz
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
- Besserer Tragekomfort durch die anatomische Passform und das weiche Material
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Farbe | Schwarz |
Material | Butylpolymer |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 1020X |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ABIKPT |
EN ISO 374-5 | Ja |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Beständig gegen | Lösungsmittel und starke Säuren |