Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 122
Artikelnummer. 17919150 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17919150
Marke: Ansell YE30W0012208
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 122 features a multi-layer fabric barrier for protection from various chemicals.
  • Specialized protection: Made with durable multi-layer nonwoven laminate, the AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded, Model 122 protects against various inorganic chemicals and biological hazards, while ensuring lightweight comfort
  • Enhanced features: This chemical-protective suit features dual-zip systems, double cuffs and attached barrier gloves, enhancing its protective capabilities, as well as a two-piece hood and an elasticated waist, sleeves and over-cuffs
  • Improved visibility: Thanks to its high-visibility yellow exterior, this protective suit ensures greater wearer and workplace safety
  • Assured antistatic capabilities: This full-body protection suit is also tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Attached Socks, Überlappende Stiefel
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B
Widerstand Flüssig, Chemikalien, Partikel, Antistatisch, Blutübertragbare Krankheitserreger
Bauweise Coverall with 2-piece Hood, Double Zip Closure, Elasticated Hood, Waist and Sleeve Over Cuffs, and Integrated Socks with Boot Overflap
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 14126:2003
Latexfrei No
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Modell 3000 122