Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 103
Artikelnummer. 17999140
Click to view available options
Größe:
3X-Large
4XL
5X-Large
AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded Model 103 features a durable, comfortable multi-layer chemical barrier with dual-zip systems and double cuffs.
  • Reinforced protection: The AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded - Model 103 protective suit features multi-layered fabric that ensures an effective barrier against numerous inorganic chemicals and biohazards
  • Enhanced features: This protective barrier is further reinforced by its double cuffs, dual-zip systems and double zip enclosure, which extends wear life
  • Increased visibility: Thanks to its highly visible bright yellow color, this protective outer garment remains particularly noticeable in low-lit environments, enhancing wearer and workplace safety
  • Assured antistatic properties: In addition, it complies with EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 3X-Large
Geschlecht Unisex
Material Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Farbe Yellow
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Doppelt
Flaschenhalstyp Kragen
Hood Type Ohne Kapuze
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B
Widerstand Flüssig, Chemikalien, Partikel, Antistatisch, Blutübertragbare Krankheitserreger
Bauweise Overall mit Kragen, Doppelreißverschluss, Doppelmanschetten, elastischem Bund, Doppelmanschetten und Beinabschlüssen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, CE-Nummer, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013, EN 14126:2003
Latexfrei No
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Modell 3000 103