Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
XL
2XL
Description
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Specifications
Größe | XL |
Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur teilweiser Körperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
Modell | W20B301 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |