Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD-Gebunden
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Beschreibung
Provides both protection and comfort with exceptional liquid and particulate protection.
- Ideal for a wide range of industrial applications
- Low hazard liquid chemical repellence, particle protection, protection from pesticides and barrier to biological agents.
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5
- Low linting to help reduce the risk of cross contamination in critical areas
- Silicone free, critical in spray painting applications
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments ESD Coveralls |
Größe | 2X-Large |
Geschlecht | Unisex |
Material | Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Reusable |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Verschlusstyp | Zipper |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
45Stunden
1Minuten
44Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 2000 STANDARD-Gebunden >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur